Stampa…
Ethyl 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
E1059-1G E1059-5G
TCIAE1059-1GEA 65 EUR
TCIAE1059-1G TCIAE1059-5G
Ethyl 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionate ≥98.0% (by GC)
Ethyl 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionate
Formula: C₁₁H₁₁ClO₃
Punto di ebollizione: 123°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00018713
CAS Number: 2881-63-2
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %