Stampa…
Ethyl-5H-octafluorovalerate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanoate, 5H-Octafluorovaleric acid Ethyl Ester
E1022-5G E1022-25G
TCIAE1022-5GEA 58 EUR
TCIAE1022-5G TCIAE1022-25G
Ethyl-5H-octafluorovalerate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-5H-octafluorovalerate
Formula: C₇H₆F₈O₂
Peso molecolare: 274,11 g/mol
Punto di ebollizione: 180°C
MDL Number: MFCD00153153
CAS Number: 2795-50-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %