Stampa…
Ethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
E1019-5G E1019-25G
TCIAE1019-5GEA 22 EUR
TCIAE1019-5G TCIAE1019-25G
Ethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether ≥98.0% (by GC)
Ethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formula: C₄H₆F₄O
Peso molecolare: 146,08 g/mol
Punto di ebollizione: 58°C
Flash Pt: –15°C
MDL Number: MFCD00069162
CAS Number: 512-51-6
UN: 3271
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %