Ethyl (4-methylphenoxy)acetate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 152°C |
MDL Number:
MFCD00209535 CAS Number: 67028-40-4 EINECS: 266-554-2 |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |