Stampa…

4-Ethoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: p-Ethoxybenzonitrile

E0981-5G E0981-25G
TCIAE0981-5GEA 17 EUR
TCIAE0981-5G TCIAE0981-25G
4-Ethoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Ethoxybenzonitrile
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di ebollizione: 145°C
MDL Number: MFCD00001819
CAS Number: 25117-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR