Stampa…
3-(2-Ethylhexyl)thiophene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
E0973-200MG E0973-1G
TCIAE0973-200MGEA 74 EUR
TCIAE0973-200MG TCIAE0973-1G
3-(2-Ethylhexyl)thiophene ≥97.0% (by GC)
3-(2-Ethylhexyl)thiophene
Formula: C₁₂H₂₀S
Punto di ebollizione: 30°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02260336
CAS Number: 121134-38-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %