Stampa…
S-Ethyl thiopropionate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
E0971-25ML E0971-5ML
TCIAE0971-25MLEA 101 EUR
TCIAE0971-25ML TCIAE0971-5ML
S-Ethyl thiopropionate ≥98.0% (by GC)
S-Ethyl thiopropionate
Formula: C₅H₁₀OS
Punto di ebollizione: 126°C
Punto di fusione: -95°C
Flash Pt: 36°C
MDL Number: MFCD00027016
CAS Number: 2432-42-0
EINECS: 219-405-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %