Stampa…
(±)-Ethyl-2-bromovalerate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
E0970-25G E0970-100G
TCIAE0970-25GEA 32 EUR
TCIAE0970-25G TCIAE0970-100G
(±)-Ethyl-2-bromovalerate ≥98.0% (by GC)
(±)-Ethyl-2-bromovalerate
Formula: C₇H₁₃BrO₂
Punto di ebollizione: 94°C
Flash Pt: 77°C
MDL Number: MFCD00000159
CAS Number: 615-83-8
EINECS: 210-450-1
UN: 3265
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %