Stampa…
Ethyl-2-bromoisovalerate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
E0969-25G E0969-5G
TCIAE0969-25GEA 90 EUR
TCIAE0969-25G TCIAE0969-5G
Ethyl-2-bromoisovalerate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2-bromoisovalerate
Formula: C₇H₁₃BrO₂
Punto di ebollizione: 186°C
Flash Pt: 65°C
MDL Number: MFCD00026855
CAS Number: 609-12-1
EINECS: 210-178-3
UN: 3265
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %