Stampa…

2-Ethoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

E0968-5G E0968-25G
TCIAE0968-5GEA 50 EUR
TCIAE0968-5G TCIAE0968-25G
2-Ethoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Ethoxybenzonitrile
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di ebollizione: 45°C
Punto di fusione: 5°C
MDL Number: MFCD00001789
CAS Number: 6609-57-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR