Stampa…
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane (mixture of isomers) ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
E0956-25ML E0956-250ML
TCIAE0956-25MLEA 18 EUR
TCIAE0956-25ML TCIAE0956-250ML
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane (mixture of isomers) ≥98.0% (by GC)
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane (mixture of isomers)
Formula: C₈H₁₂O
Punto di ebollizione: 159°C
Punto di fusione: -100°C
Flash Pt: 58°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00022356
CAS Number: 106-86-5
EINECS: 203-436-1
UN: 3271
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)