Stampa…
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
E0943-1G E0943-5G
TCIAE0943-1GEA 30 EUR
TCIAE0943-1G TCIAE0943-5G
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate ≥95.0% (by GC)
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate
Formula: C₉H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 106°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00044715
CAS Number: 20826-94-2
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %