Stampa…
Ethyl-2,4-difluorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
E0935-5G E0935-25G
TCIAE0935-5GEA 16 EUR
TCIAE0935-5G TCIAE0935-25G
Ethyl-2,4-difluorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2,4-difluorobenzoate
Formula: C₉H₈F₂O₂
Punto di ebollizione: 88°C
MDL Number: MFCD00153149
CAS Number: 108928-00-3
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %