Stampa…
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
E0900-5G E0900-25G E0900-1G
TCIAE0900-5GEA 44 EUR
TCIAE0900-5G TCIAE0900-25G TCIAE0900-1G
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate ≥95.0% (by GC)
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₆BrNO₂S
Punto di ebollizione: 154°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788564
CAS Number: 100367-77-9
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C