Stampa…
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
E0891-1G E0891-5G
TCIAE0891-1GEA 42 EUR
TCIAE0891-1G TCIAE0891-5G
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₆BrNO₂S
Punto di ebollizione: 68°C
MDL Number: MFCD00463837
CAS Number: 41731-83-3
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %