Stampa…
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
E0871-1G E0871-5G
TCIAE0871-1GEA 21 EUR
TCIAE0871-1G TCIAE0871-5G
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂
Punto di ebollizione: 140°C
MDL Number: MFCD00010844
CAS Number: 37622-90-5
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C