Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₃NO₂ Punto di ebollizione: 272°C |
MDL Number:
MFCD00010645 CAS Number: 2199-44-2 |
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 122.0 to 126.0 deg-C |