Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 64°C |
MDL Number:
MFCD06410819 CAS Number: 21622-01-5 UN: 3272 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |