Stampa…
Ethyl-2,3-butadienoate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Ethyl buta-2,3-dienoate, 2,3-Butadienoic Acid Ethyl Ester
E0820-1G E0820-5G
TCIAE0820-1GEA 69 EUR
TCIAE0820-1G TCIAE0820-5G
Ethyl-2,3-butadienoate ≥95.0% (by GC)
Ethyl-2,3-butadienoate
Formula: C₆H₈O₂
Peso molecolare: 112,13 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
Flash Pt: 47°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01863567
CAS Number: 14369-81-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %