N-Ethyl-o-crotonotoluidide ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₇NO Punto di ebollizione: 155°C |
MDL Number:
MFCD00026989 CAS Number: 124236-29-9 EINECS: 207-596-3 |
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |