Stampa…
2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Ethoxy-2-hydroxy-4-(1-propenyl)benzene, Propenylguaethol
E0804-25G E0804-100G
TCIAE0804-25GEA 47 EUR
TCIAE0804-25G TCIAE0804-100G
2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol ≥98.0% (by GC)
2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Punto di ebollizione: 116°C
MDL Number: MFCD00009283
CAS Number: 94-86-0
EINECS: 202-370-0
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C