Stampa…
Ethyl-3-methylvalerate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
E0803-25G E0803-5G
TCIAE0803-25GEA 128 EUR
TCIAE0803-25G TCIAE0803-5G
Ethyl-3-methylvalerate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-3-methylvalerate
Formula: C₈H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 158°C
Flash Pt: 45°C
MDL Number: MFCD00041390
CAS Number: 5870-68-8
EINECS: 227-524-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %