Stampa…
Ethyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-bromo-2-(bromomethyl)propanoate, 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic Acid Ethyl Ester
E0791-25G E0791-5G
TCIAE0791-25GEA 413 EUR
TCIAE0791-25G TCIAE0791-5G
Ethyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate ≥97.0% (by GC)
Ethyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate
Formula: C₆H₁₀Br₂O₂
Peso molecolare: 273,95 g/mol
Punto di ebollizione: 86°C
MDL Number: MFCD00034154
CAS Number: 58539-11-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %