Stampa…
trans-4-Ethylcyclohexanol ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
E0768-5G E0768-1G
TCIAE0768-5GEA 284 EUR
TCIAE0768-5G TCIAE0768-1G
trans-4-Ethylcyclohexanol ≥96.0% (by GC)
trans-4-Ethylcyclohexanol
Formula: C₈H₁₆O
Punto di ebollizione: 84°C
MDL Number: MFCD00070694
CAS Number: 19781-62-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %