Stampa…

3,4-Ethylenedioxythiophene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT

E0741-25G E0741-5G
TCIAE0741-25GEA 87 EUR
TCIAE0741-25G TCIAE0741-5G
3,4-Ethylenedioxythiophene ≥98.0% (by GC)
3,4-Ethylenedioxythiophene
Formula: C₆H₆O₂S
Peso molecolare: 142,17 g/mol
Punto di ebollizione: 112°C
Flash Pt: 104°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093622
CAS Number: 126213-50-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR