2-Ethylpyrrole ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
E0713-1G
E0713-5G
TCIAE0713-1GEA
88
EUR
TCIAE0713-1G
TCIAE0713-5G
2-Ethylpyrrole ≥96.0% (by GC)
2-Ethylpyrrole
Formula:
C₆H₉N Punto di ebollizione: 165°C Flash Pt: 62°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00060477 CAS Number: 1551-06-0 |
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |