Stampa…
Ethyl-2-fluoropropionate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoropropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-fluoropropionate
E0663-25G E0663-5G
TCIAE0663-25GEA 66 EUR
TCIAE0663-25G TCIAE0663-5G
Ethyl-2-fluoropropionate ≥97.0% (by GC)
Ethyl-2-fluoropropionate
Formula: C₅H₉FO₂
Peso molecolare: 120,12 g/mol
Punto di ebollizione: 121°C
MDL Number: MFCD01320801
CAS Number: 349-43-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %