Stampa…

all cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: Dihomo-gamma-linolenic Acid, Dihomo-γ-linolenic acid, (8Z,11Z,14Z)-Icosa-8,11,14-trienoic acid, all cis-8,11,14-Icosatrienoic Acid

E0640-10MG E0640-50MG
TCIAE0640-10MGEA 41 EUR
TCIAE0640-10MG TCIAE0640-50MG
all cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid ≥98.0% (by GC)
all cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid
Formula: C₂₀H₃₄O₂
Peso molecolare: 306,49 g/mol
Punto di ebollizione: 200°C
Flash Pt: 62°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00065721
CAS Number: 1783-84-2
EINECS: 217-233-0

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR