Stampa…
3-Ethynylanisole ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
E0627-1G E0627-5G
TCIAE0627-1GEA 46 EUR
TCIAE0627-1G TCIAE0627-5G
3-Ethynylanisole ≥97.0% (by GC)
3-Ethynylanisole
Formula: C₉H₈O
Punto di ebollizione: 90°C
Flash Pt: 77°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00160810
CAS Number: 768-70-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4771a638e1bf4a9cb7346f7d80470bfcf9308896&vid=4771a638e1bf4a9cb7346f7d80470bfcf9308896&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %