4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Ethynylbenzotrifluoride, 4-Ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene
Formula:
C₉H₅F₃ Punto di ebollizione: 60°C Flash Pt: 20°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01861903 CAS Number: 705-31-7 UN: 1993 ADR: 3,II |
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |