Stampa…
4-Ethynylanisole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: (4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
E0603-1G E0603-5G E0603-25G
TCIAE0603-1GEA 32 EUR
TCIAE0603-1G TCIAE0603-5G TCIAE0603-25G
4-Ethynylanisole ≥98.0% (by GC)
4-Ethynylanisole
Formula: C₉H₈O
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 86°C
Flash Pt: 82°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00168815
CAS Number: 768-60-5
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %