Stampa…
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)nitrosamine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
E0580-1G E0580-5G
TCIAE0580-1GEA 50 EUR
TCIAE0580-1G TCIAE0580-5G
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)nitrosamine ≥97.0% (by GC)
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)nitrosamine
Formula: C₄H₁₀N₂O₂
Punto di ebollizione: 103°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01727871
CAS Number: 13147-25-6
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %