Ethyl-2-ethyl-2-methylacetoacetate ≥93.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₉H₁₆O₃ Punto di ebollizione: 199°C |
MDL Number:
MFCD00191433 CAS Number: 33697-53-9 |
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |