Stampa…
N-(2-Methoxyethyl)ethylamine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
E0397-25G E0397-5G
TCIAE0397-25GEA 343 EUR
TCIAE0397-25G TCIAE0397-5G
N-(2-Methoxyethyl)ethylamine ≥97.0% (by GC)
N-(2-Methoxyethyl)ethylamine
Formula: C₅H₁₃NO
Punto di ebollizione: 116°C
MDL Number: MFCD00144876
CAS Number: 34322-82-2
UN: 2734
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %