Stampa…
2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
E0327-25ML E0327-500ML
TCIAE0327-25MLEA 17 EUR
TCIAE0327-25ML TCIAE0327-500ML
2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane ≥97.0% (by GC)
2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane
Formula: C₁₁H₂₂O₄Si
Punto di ebollizione: 310°C
Flash Pt: 141°C
MDL Number: MFCD00014485
CAS Number: 3388-04-3
EINECS: 222-217-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %