Stampa…
4-Ethyl-1-octyn-3-ol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: (2-Ethyl-1-hydroxyhexyl)acetylene
E0270-25ML E0270-500ML
TCIAE0270-25MLEA 21 EUR
TCIAE0270-25ML TCIAE0270-500ML
4-Ethyl-1-octyn-3-ol ≥97.0% (by GC)
4-Ethyl-1-octyn-3-ol
Formula: C₁₀H₁₈O
Peso molecolare: 154,25 g/mol
Punto di ebollizione: 126°C
MDL Number: MFCD00015262
CAS Number: 5877-42-9
EINECS: 227-545-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %