Stampa…
2-Ethylhexyl glycidyl ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2-Ethylhexylglycidylether, (2-Ethylhexyloxy)-2,3-epoxypropane
E0229-25ML E0229-500ML
TCIAE0229-25MLEA 17 EUR
TCIAE0229-25ML TCIAE0229-500ML
2-Ethylhexyl glycidyl ether ≥98.0% (by GC)
2-Ethylhexyl glycidyl ether
Formula: C₁₁H₂₂O₂
Punto di ebollizione: 61°C
Flash Pt: 94°C
MDL Number: MFCD00005141
CAS Number: 2461-15-6
EINECS: 219-553-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %