Stampa…

N-Ethyl-N-2-hydroxyethyl-m-toluidine ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 2-(Ethyl(m-tolyl)amino)ethanol, 2-[Ethyl(3-methylphenyl)amino]ethan-1-ol

E0220-25G E0220-500G
TCIAE0220-25GEA 16 EUR
TCIAE0220-25G TCIAE0220-500G
N-Ethyl-N-2-hydroxyethyl-m-toluidine ≥96.0% (by GC)
N-Ethyl-N-2-hydroxyethyl-m-toluidine
Formula: C₁₁H₁₇NO
Peso molecolare: 179,26 g/mol
Punto di ebollizione: 147°C
Flash Pt: 154°C
MDL Number: MFCD00002849
CAS Number: 91-88-3
EINECS: 202-105-9

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR