Stampa…

(+/-)-Dehydrolinalool ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

Synonyms: 3,7-Dimethyloct-6-en-1-yn-3-ol, (+/-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-yn-3-ol

D5752-100ML D5752-25ML
TCIAD5752-100MLEA 220 EUR
TCIAD5752-100ML TCIAD5752-25ML
(+/-)-Dehydrolinalool ≥98.0% (by GC)
(+/-)-Dehydrolinalool
Formula: C₁₀H₁₆O
Punto di ebollizione: 198°C
Flash Pt: 80°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00129075
CAS Number: 29171-20-8
EINECS: 249-482-6

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (neat)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR