Stampa…
Dipropyl trisulphide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Dipropyltrisulphane
D5750-25G D5750-5G
TCIAD5750-25GEA 81 EUR
TCIAD5750-25G TCIAD5750-5G
Dipropyl trisulphide ≥98.0% (by GC)
Dipropyl trisulphide
Formula: C₆H₁₄S₃
Peso molecolare: 182,36 g/mol
Punto di ebollizione: 72°C
MDL Number: MFCD00040074
CAS Number: 6028-61-1
EINECS: 227-903-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %