1,2-Di-tert-butoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₃₀O₂Si₂ Punto di ebollizione: 127°C Densità: 0,84 |
CAS Number:
78669-53-1 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...