2,5-Dibromo-3-fluorothiophene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
D5729-1G
D5729-5G
TCIAD5729-1GEA
141
EUR
TCIAD5729-1G
TCIAD5729-5G
2,5-Dibromo-3-fluorothiophene ≥98.0% (by GC)
2,5-Dibromo-3-fluorothiophene
Formula:
C₄HBr₂FS Peso molecolare: 259,92 g/mol Punto di ebollizione: 78°C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
CAS Number:
32431-85-9 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...