Stampa…
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 6,7-Dihydro-4-benzo[b]thiophenone, 4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
D5714-1G D5714-5G
TCIAD5714-1GEA 38 EUR
TCIAD5714-1G TCIAD5714-5G
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one ≥95.0% (by GC)
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one
Formula: C₈H₈OS
Peso molecolare: 152,211 g/mol
Punto di ebollizione: 92°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005861
CAS Number: 13414-95-4
EINECS: 236-510-7
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %