Stampa…
2,5-Dimethoxyphenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D5666-200MG D5666-1G
TCIAD5666-200MGEA 45 EUR
TCIAD5666-200MG TCIAD5666-1G
2,5-Dimethoxyphenol ≥98.0% (by GC)
2,5-Dimethoxyphenol
Formula: C₈H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 135°C
MDL Number: MFCD00094237
CAS Number: 18113-18-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %