Diethyl phenylphosphonite ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₀H₁₅O₂P Punto di ebollizione: 235°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009086 CAS Number: 1638-86-4 EINECS: 216-676-7 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |