Stampa…
1,1,3,3-Tetramethoxypropane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20756.0005 8.20756.0250
8.20756.0005EA 20.3 EUR
8.20756.0005 8.20756.0250
1,1,3,3-Tetramethoxypropane per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Formula: C₇H₁₆O₄
Peso molecolare: 164,2 g/mol
Punto di ebollizione: 183 °C (1013 hPa)
Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008488
CAS Number: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 183 °C
Vapor Pressure 1.7 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Refractive Index 1.4067 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Viscosity kinematic 1.75 mm2/s (20 °C)