Stampa…
2,4-Dichloro-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D5580-5G D5580-25G
TCIAD5580-5GEA 40 EUR
TCIAD5580-5G TCIAD5580-25G
2,4-Dichloro-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichloro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Punto di ebollizione: 78°C
MDL Number: MFCD09261088
CAS Number: 5975-12-2
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C