Stampa…
Desonide ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (11beta,16alpha)-11,21-Dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide Acetonide
D5578-1G D5578-250MG D5578-5G
TCIAD5578-1GEA 57 EUR
TCIAD5578-1G TCIAD5578-250MG TCIAD5578-5G
Desonide ≥98.0% (by HPLC)
Desonide
Formula: C₂₄H₃₂O₆
Peso molecolare: 416,51 g/mol
Punto di fusione: 275°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00866151
CAS Number: 638-94-8
EINECS: 211-351-6
Merck Index: 14,02928
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +130 to +134 deg (C=0.5, DMF)