Stampa…
Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D5569-1G D5569-5G
TCIAD5569-1GEA 29 EUR
TCIAD5569-1G TCIAD5569-5G
Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane ≥98.0% (by GC)
Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane
Formula: C₉H₁₂Cl₂Si
Punto di ebollizione: 245°C
Flash Pt: 105°C
MDL Number: MFCD00018084
CAS Number: 772-65-6
EINECS: 212-253-6
UN: 2987
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %