Stampa…
3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl acrylate ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-(Dimethoxy(methyl)silyl)propyl acrylate, Acrylic acid 3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D5556-5G D5556-25G
TCIAD5556-5GEA 16 EUR
TCIAD5556-5G TCIAD5556-25G
3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl acrylate ≥95.0% (by GC) stabilizzato
3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl acrylate
Formula: C₉H₁₈O₄Si
Peso molecolare: 218,32 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00156431
CAS Number: 13732-00-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %